Documents
AMBH996F2464
Ambeed, Inc.
1-Bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.48
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-7-6-2-1-5(9)3-11(6)4-10-7/h1-4H
Clé InChI
XAWZIKFVVANXQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1909309-88-1.html
Synonym
1-Bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1909309-88-1.html