Documents
AMBH98C8E540
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methoxyisonicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7-2-5(4-10)6(8)3-9-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
LWEZPNUSAGRBAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060810-36-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1060810-36-7.html