Documents
AMBH98C8E295
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxo-4-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-4-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16F3NO4/c1-11(2,3)20-10(19)16-5-4-7(8(17)6-16)9(18)12(13,14)15/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
FUHZEIWXMXDMSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/647863-25-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/647863-25-0.html