Principaux documents
AMBH98C8DFDC
Ambeed, Inc.
(2-Isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.01
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BF3O3/c1-6(2)17-9-5-7(10(12,13)14)3-4-8(9)11(15)16/h3-6,15-16H,1-2H3
Clé InChI
IGJULKZGKYXWAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072952-21-6.html