Documents
AMBH9884D6A1
Ambeed, Inc.
Sodium 3,4-difluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.09
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 3,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H4F2O2.Na/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9;/h1-3H,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
ABEWMCSPOKFJCI-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/522651-44-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/522651-44-1.html