Documents
AMBH97F0612C
Ambeed, Inc.
3,3-Difluoropyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C4H5F2NO/c5-4(6)1-2-7-3(4)8/h1-2H2,(H,7,8)
Clé InChI
BDHHIGBFEDVNDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162970-49-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/162970-49-2.html