Documents
AMBH96F10A2E
Ambeed, Inc.
5-Ethyl-2,4-dihydroxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethyl-2,4-dihydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-2-6-3-7(5-10)9(12)4-8(6)11/h3-5,11-12H,2H2,1H3
Clé InChI
OMBGAXPPTGSSQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37470-83-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/37470-83-0.html