Documents
AMBH95E08A81
Ambeed, Inc.
(2-Formyl-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.94
Numéro MDL:
Iupac Name
2-formyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H6BF3O3/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(14)15)5(3-6)4-13/h1-4,14-15H
Clé InChI
XMALWAHKGBEGSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-35-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1217501-35-3.html