Documents
AMBH93EDD1D9
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloropicolinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.45
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-6-2-1-4(8)5(3-9)10-6/h1-2H
Clé InChI
RSZUOCXJOFDQCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1252046-16-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1252046-16-4.html