Documents
AMBH93D535B0
Ambeed, Inc.
6-(Naphthalen-2-yl)-5-(pyridin-4-yl)pyridazin-3(2H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.33
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(naphthalen-2-yl)-5-(pyridin-4-yl)pyridazin-3-ol
Inchi Code
1S/C19H13N3O/c23-18-12-17(14-7-9-20-10-8-14)19(22-21-18)16-6-5-13-3-1-2-4-15(13)11-16/h1-12H,(H,21,23)
Clé InChI
LKRYTMQZENBLST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/629623-78-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/629623-78-5.html