Documents
AMBH6FD7F9C9
Ambeed, Inc.
2-Cyclopropyl-1H-benzimidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-2-4-9-8(3-1)11-10(12-9)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
ACQZKAMBZDAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16405-79-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16405-79-1.html