Documents
AMBH303C6108
Ambeed, Inc.
1,10-Phenanthroline-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.22
Numéro MDL:
Iupac Name
[1,10]phenanthroline-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8N2O/c16-8-10-7-9-3-1-5-14-12(9)13-11(10)4-2-6-15-13/h1-8H
Clé InChI
YKZOGTMQUSLNBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91804-75-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91804-75-0.html