Principaux documents
AMBH303C4F9B
Ambeed, Inc.
2-(4-Chloro-2-hydroxyphenoxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.59
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chloro-2-hydroxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO4/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
IJMOEYYLLVJVAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7417-89-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements