Documents
AMBH2D7027CE
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,2'-bipyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.63
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c11-8-4-6-13-10(7-8)9-3-1-2-5-12-9/h1-7H
Clé InChI
IXEGJZGCPOORDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14162-94-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14162-94-8.html