Documents
AMBH2D70096D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methylpyridin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
Clé InChI
UHMANLXCLQNQJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23003-35-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23003-35-2.html