Documents
AMBH2D6F876C
Ambeed, Inc.
6-(Trifluoromethyl)imidazo[2,1-b]thiazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.17
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3F3N2OS/c8-7(9,10)5-4(3-13)12-1-2-14-6(12)11-5/h1-3H
Clé InChI
UZNYVYBQRNSEGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/564443-27-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements