Documents
AMBH2D6F8728
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO/c7-4-1-2-10-5(3-4)11-6(8)9/h1-3,6H
Clé InChI
QKZHLBZNEBCOLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/832735-56-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/832735-56-5.html