Documents
AMBH2D6F4205
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-14-7-3-2-6(5-13)8(4-7)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
NPUIWDQXZDLZIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886503-52-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886503-52-2.html