Documents
AMBH2D6F3805
Ambeed, Inc.
2-Hydroxymethyl-5-hydroxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(hydroxymethyl)-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7-5/h1-3,8-9H,4H2
Clé InChI
NESFDGDRYVANBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40222-77-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40222-77-3.html