Documents
AMBH2D6F1891
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-methoxy-6-nitroquinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.62
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-6-nitroquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6ClN3O3/c1-16-8-3-6-5(2-7(8)13(14)15)9(10)12-4-11-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
MJFJWOAETHEGGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55496-69-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/55496-69-0.html