Principaux documents
Z768375
Labeling tape
blue, W × L 3/4 in. × 2160 in.
Synonyme(s) :
blue tape, label tape
1 ROLL
39,30 €
39,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 ROLL
39,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
39,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue
Conditionnement
pkg of 1 roll
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech LBTP-2300
Larg. × L
3/4 in. × 2160 in.
Catégories apparentées
Description générale
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue