Principaux documents
Z767956
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
block size 4 x 30 mL
1 EA
87,50 €
87,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
87,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.72
87,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
Holds 4 x 30 mL flask
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IKA 0025000630
L × l
79 mm × 79 mm
Taille du bloc
4 x 30 mL
Description générale
H 135.105 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Caractéristiques et avantages
  • Holds 4 x 30 mL flasks
  • Hole diameter: 28.5 mm
  • Hole depth: 33.5 mm
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG