Principaux documents
Z755842
Block for MultiTherm shaker
Holds 35 x 2.0 mL tubes
1 EA
378,00 €
378,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
378,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.76
378,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 35 x 2.0 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H5000-20
Description générale
An assortment of blocks are available to use with the MultiTherm shaker, each sold separately.
Informations légales
MultiTherm is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.