Principaux documents
Z748382
Boite à gants compacte Plas-Labs
AC/DC input 120 V AC, Plas-Labs 830-ABD
Synonyme(s) :
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen box
About This Item
Code UNSPSC :
41103406
Fabricant/nom de marque
Plas-Labs 830-ABD
Intérieur, larg. × Prof. × Haut.
48 in. × 29 in. × 32 in.
Extérieur, larg. × Prof. × Haut.
63 in. × 31 in. × 34 in.
Catégories apparentées
Description générale
La boîte à gants compacte de Plas-Labs se caractérise par la propreté, la sécurité, le confinement complet, la porosité et une atmosphère sans courant d'air. Le profil haut a un faible encombrement et est particulièrement adapté aux matières dangereuses à peser.
La chambre compacte de la boîte à gants est idéale pour déterminer le poids sec ou la teneur en humidité des solutions aqueuses, des adhésifs, des céréales, des produits chimiques toxiques, des produits pharmaceutiques, du papier, des plastiques et des matières radioactives légères. Elle minimise la dégradation du produit causée par l'absorption d'humidité.
La boîte à gants compacte peut également être utilisée avec des balances d'analyse, des chargeurs supérieurs, des balances de table et des analyseurs d'humidité, et convient à la manipulation de matériaux toxiques et de produits pharmaceutiques.
  • Section supérieure amovible pour faciliter l'installation de l'équipement
  • Pince inox réglable
  • Gants ambidextres en Hypalon® avec joints toriques en acier inoxydable.
  • Chambre de transfert transparente (12 L × 11 in. I.D.) avec jauge à vide ajustable
  • Plateau de nivellement blanc pour le transfert des liquides dans la chambre de transfert
  • Quatre vannes de purge, deux sur la chambre de transfert, deux sur la chambre principale
  • Filtres HEPA et filtres à vapeur organique (remplaçables)
  • Bandeau de prises électriques multiples, approuvé CE UL et CSA
Informations légales
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company