Principaux documents
Z744039
Sigma-Aldrich
KitAlysis Vials
Synonyme(s) :
Pack of 96 shell vials (8x30) with stackable tray
1 EACH
85,50 €
85,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
85,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description générale
KitAlysis Vials is a pack of 96 shell vials that are compatible with the KitAlysis High-Throughput Screening Platform. These vials allow the user to screen their own catalysts and ligands using the KitAlysis 24-well Reaction Block.