Z743823
ART® Non-Filtered Tip
ART 10, size 10 μL, reload tower, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
ART 10
reload tower
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3501-RT
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
10 μL