Z743791
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 200 REACH, size 200 μL, hinged rack, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
ART 200 REACH
hinged rack
Conditionnement
pkg of 5X768 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3541-05-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
200 μL