Z743736
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 200 ERGO-G, size 20 μL, racked, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
ART 200 ERGO-G
racked
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2330-05
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
20 μL