Z743696
ART® Barrier Tip
ART 1000 SoftFit, size 1000 μL, individually wrapped, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
individually wrapped
ART 1000 SoftFit
Conditionnement
pkg of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2279IW
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
1000 μL