Principaux documents
Z743289
Julabo® adaptors
m16x1 male to bsp 1/2 inch female, pack of 1
Synonyme(s) :
barbed adaptor
1 EA
115,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
115,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Julabo 8891008
Description générale
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 male to bsp 1/2 inch female, pack of 1.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.