Principaux documents
Z743273
Julabo® adaptors
barbed fittings, for 12 mm i.d. tubing, pack of 2
Synonyme(s) :
barbed adaptor
2 EA
26,00 €
26,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
26,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
26,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Julabo 8970445
Description générale
For use with Julabo® circulators, 2 barbed fittings for tubing 12 mm ID. For use with M16x1 fittings. Requires a female M16x1 cap nut.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.