Principaux documents
Z743262
Julabo® bath tubing
tubing insulation, I.D. × L 14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
1 EA
21,30 €
21,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
21,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
21,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8930410
D.I. × L
14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
Description générale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.