Principaux documents
Z742913
Kern FCB series bench scale
Kern FCB 24K2, weighing capacity 24000 g, accuracy: 2.0 g, precision: ±6.0 g
1 EA
232,00 €
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
232,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Nomenclature NACRES :
NB.71
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Fabricant/nom de marque
Kern FCB 24K2
Plage de mesure de la capacité de pesée
24000 g, accuracy: 2.0 g, precision: ±6.0 g
Description générale
Bench scale with second display on the backside of the scale.
PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
High mobility: Battery operation option, compact construction and low weight make this balance ideal for use in several locations (production, warehouse, dispatch department, ...)