Principaux documents
Z742871
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 6200-2A, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
1 EA
1 350,00 €
1 350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 350,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Nomenclature NACRES :
NB.71
1 350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
110 - 240 V AC, universal plug set
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern PLS 6200-2A
Plage de mesure de la capacité de pesée
6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Description générale
Range of precision balances with CAL adjusting program for quick setting of the balance accuracy.
Ergonomically optimised keypad for left and righthanded users