Principaux documents
Z742577
Workstation rack for 50 x 5 mL tubes
1 EA
60,10 €
60,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
60,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.78
60,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 50 x 5 mL tubes
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific C1005-T5-RK2
Taille
9.5 in. × 9.25 in. × 2.5 in.
Description générale
Workstation rack used to hold 50 x 5 ml centrifuge tubes.