Principaux documents
Z742566
MC-12 High Speed Microcentrifuge with rotor for 12 x 1.5/2.0 mL tubes
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonyme(s) :
Benchmark Scientific centrifuge, compact high speed microcentrifuge, high speed personal centrifuge
1 EA
1 750,00 €
1 750,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 750,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161701
Nomenclature NACRES :
NB.78
1 750,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
CE compliant
incremental 100 rpm 100 rcf
timer 20 sec to 99 min
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
12 sec acceleration; 10 sec deceleration
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific C1612-E-UK
Paramètres
15500 rpm
16100 × g
Technique(s)
centrifugation: suitable
Taille
10.6 in. (27 cm) × 8.7 in. (22 cm) × 5.9 in. (15 cm)
Poids
10.5 lb (4.8 kg)
Catégories apparentées
Description générale
Benchmark′s MC-12 High Speed Microcentrifuge is the first and only personal centrifuge capable of speeds up to 16,000 xg (15,500 rpm); meaning it is the most affordable and compact option available that meets standard molecular biology and DNA protocols. Includes: 12 x 1.5/2.0mL rotor.
Informations légales
MC-12 is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.