Principaux documents
Z742419
Q-Tube gas purging set
12 SS, pack of 1 ea
1 EA
1 840,00 €
1 840,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 840,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.51
1 840,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Q Labtech 100-QT00PG-012SS
Paramètres
180 psi max. pressure
Description générale
The parts with direct chemical contact are made of 316 stainless steel, PTFE, Simriz, or glass.
Q-Tube-Purging-12-SS / 100-QT00PG-012SS can be operated safely and accurately with high reproducibility with a wide range of gases, including HCl, NH3, H2, O2, N2, Ar, D2, CO, CO2, and etc. The set contains all items needed for immediate use.
Informations légales
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC