Principaux documents
Z742174
Stainless Steel Instrument Tray
1/3 Size, capacity 2.5 L
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NB.51
Caractéristiques
1/3 Size
Fabricant/nom de marque
Polarware 30322
Capacité
2.5 L
Taille
12.75 in. × 6.88 in. × 2.5 in.
32.4 cm × 17.5 cm × 6.5 cm