Z741823
Extech Temperature, Humidity Datalogger
Kit with PC Interface
About This Item
Caractéristiques
CE compliant
resolution 0.1 %RH
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Extech Instruments 42275
Paramètres
-40-185 °F temperature (-40-85 °C)
Taille
4.9 in. × 3.8 in. × 2 in., 123.8x95.3x51mm
Poids
9 oz254