Principaux documents
Z740954
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 70 mL, O.D. × L 25 mm × 200 mm, round bottom
36 EA
206,00 €
206,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
36 EA
206,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.11
206,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Caractéristiques
neck thread external thread
Conditionnement
pack of 36 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E. × L
25 mm × 200 mm
Capacité
70 mL
Description générale
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC