Principaux documents
Z740925
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 20 mL, tol. 0.030 mL, yellow
12 EA
170,00 €
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
170,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
Capacité
20 mL
Couleur
yellow
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC