Principaux documents
Z740869
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, meets ASTM E 1272
capacity 10 mL, subdivision, 0.20 mL, tol. 0.20 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit Z740869 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
subdivision 0.20 mL
Conditionnement
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.20 mL
Capacité
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets ASTM E 1272 Class B tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC