Principaux documents
Z740762
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, stopper joint: 22, tol. 0.400 mL, PE
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit Z740762 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
PE
Taille de l'obturateur
22
Joint
joint ST/NS neckstopper size 22
joint: stopper22
Caractéristiques
class A meets ASTM E288
Conditionnement
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.400 mL
Capacité
1000 mL
Description générale
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC