Principaux documents
Z740648
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 25 mL, stopper joint: 0, volume 10-25 mL, accuracy: 5 mL
12 EA
86,80 €
86,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
86,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
86,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
flat bottom
Joint
joint: stopper0
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pkg of 12 ea
Plage de mesure du volume
10-25 mL, accuracy: 5 mL
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Autres remarques
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC