Principaux documents
Z740618
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 50 mm × 17 mm, autoclavable
24 EA
183,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
183,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
soda-lime glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
autoclavable
lid
Conditionnement
pack of 24 ea
Capacité de la boîte
~30 mL
Diam. de la boîte × Hauteur
50 mm × 17 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC