Principaux documents
Z740584
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 2000 mL, subdivision, 100 mL (graduations: 20-2000 mL)
8 EA
221,00 €
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
8 EA
221,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 100 mL (graduations: 20-2000 mL)
Conditionnement
pkg of 8 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
2000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC