Principaux documents
Z740577
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 400 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-350 mL)
48 EA
226,00 €
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
48 EA
226,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 25 mL (graduations: 25-350 mL)
Conditionnement
pkg of 48 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
400 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC