Z740571
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 100 mL, subdivision, 10 mL (graduations: 20-80 mL)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 10 mL (graduations: 20-80 mL)
Conditionnement
pkg of 48 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC