Documents
Z740163
Millipore
Amicon® Ultra-2
Ultracel-3 membrane, 3 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
3 kDa
Conditionnement
pack of 24 ea
Fabricant/nom de marque
Millipore UFC200324
Taille du tube
~2 mL
Volume de travail
2 mL
Dimension de pores
3 kDa MWCO
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany