Principaux documents
Z693073
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 21 mm, white
Synonyme(s) :
Tube rack
1 EA
16,00 €
16,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
16,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.35
16,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
for tubes 21 mm
Holds 40 x 21 mm tubes
Holds 40 x 5-30 mL tubes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS243071W
L × l × H
244 mm × 104 mm × 66 mm
Couleur
white
Description générale
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.